Merck
258571
Sigma-Aldrich
2,2-Dichloropropane
98%
別名:
Isopropylidene dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CCl2CH3
CAS番号:
分子量:
112.99
Beilstein:
1731150
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.415 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-3(2,4)5/h1-2H3
InChI Key
ZEOVXNVKXIPWMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Dehydrohalogenation of 2,2-dichloropropane sorbed in micropores of several model mineral solids has been investigated. Polymorphism of 2,2-dichloropropane has been investigated by thermal and X-ray powder diffraction experiments.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5.0 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
258571-BULK:
258571-25G:
258571-VAR:
258571-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Hefa Cheng et al.
Environmental science & technology, 42(8), 2879-2885 (2008-05-24)
Nanometer scale pores are ubiquitous in porous geologic media (soils and sediments). Sorption of organic contaminants in micropores (< or = 2 nm) can inhibittheir hydrolytic transformation due to the limited availability of reactive water within hydrophobic micropore spaces. As
Polymorphism of 2, 2-dichloropropane: Crystallographic characterization of the ordered and disordered phases.
Negrier P, et al.
Chemistry of Materials, 14(5), 1921-1929 (2002)