Merck
551988
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Benzylamino-1-phenylethanol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2NHCH2CH(OH)C6H5
CAS番号:
分子量:
227.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −57°, c = 1 in chloroform
mp
115-118 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@@H](CNCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C15H17NO/c17-15(14-9-5-2-6-10-14)12-16-11-13-7-3-1-4-8-13/h1-10,15-17H,11-12H2/t15-/m0/s1
InChI Key
XAOCLQUZOIZSHV-HNNXBMFYSA-N
法的情報
Jacobsen HKR技術を使用する、Shasun Chemicals and Drugs Limitedのライセンスに基づき製造しています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
551988-5G:
551988-VAR:
551988-1G:
551988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zsanett Dorkó et al.
Talanta, 162, 167-173 (2016-11-14)
A simple and efficient method is presented for assessing molecularly imprinted polymers (MIP) and other sorbents from the point of view of practical applications. The adsorption isotherms of the compounds, which need to be separated or detected in an application