Merck
551147
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H21N
CAS番号:
分子量:
239.36
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
光学活性
[α]20/D −6.5°, c = 1 in chloroform
mp
73-76 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[C@H](N)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C17H21N/c1-13(2)17(18)16(14-9-5-3-6-10-14)15-11-7-4-8-12-15/h3-13,16-17H,18H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI Key
KJRIVAFIKUXDBL-KRWDZBQOSA-N
アプリケーション
(S)-(−)-2-Amino-3-methyl-1,1-diphenylbutane can be used as a chiral test compound in the enantio-separation of primary amines by supercritical fluid chromatography (SFC).[1]
法的情報
A Product of Onyx Scientific, U.K.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
551147-VAR:
551147-BULK:
551147-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Comparison of enantiomeric separations and screening protocols for chiral primary amines by SFC and HPLC
Armstrong DW, et al.
LCGC North America, 32(32), 742-752 (2014)