Merck
550760
Sigma-Aldrich
3-ヨードベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
232.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
57-60 °C (lit.)
官能基
aldehyde
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Ic1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5IO/c8-7-3-1-2-6(4-7)5-9/h1-5H
InChI Key
RZODAQZAFOBFLS-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Iodobenzaldehyde can be prepared by the iodination of benzaldehyde using 1,3-diiodo-5,5-dimethylhydantoin in sulfuric acid.
アプリケーション
3-Iodobenzaldehyde may be used as a starting material in the preparation of:
  • 3-iodocinnamic acid
  • 3-(3-hydroxy-3-methylbut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
  • 1,3-dihydroxy-2-(3-iodophenyl)-4,4,5,5-tetramethylimidazolidine
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550760-1G:4548173989402
550760-VAR:
550760-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
1, 3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin-An efficient reagent for iodination of aromatic compounds.
Chaikovskii VK, et al.
Russ. J. Org. Chem., 43(9), 1291-1296 (2007)
Suzuki Reactions with Stable Organic Radicals-Synthesis of Biphenyls Substituted with Nitronyl-Nitroxide Radicals.
Stroh C, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2005(17), 3697-3703 (2005)
Synthesis and evaluation of potent and selective human V1a receptor antagonists as potential ligands for PET or SPECT imaging.
Fabio K, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 20(3), 1337-1345 (2012)
Cross-coupling of aryl iodides with paramagnetic terminal acetylenes derived from 4, 4, 5, 5-tetramethyl-2-imidazoline-1-oxyl 3-oxide.
Klyatskaya SV, et al.
Russian Chemical Bulletin, 51(1), 128-134 (2002)