Merck
550434
Sigma-Aldrich
Diethyl selenide
99.999% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Se(C2H5)2
CAS番号:
分子量:
137.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
99.999% trace metals basis
形状
liquid
bp
108 °C (lit.)
密度
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC[Se]CC
InChI
1S/C4H10Se/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
ALCDAWARCQFJBA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 34 Selenium
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
72.0 °F - closed cup
引火点(℃)
22.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
550434-BULK:
550434-VAR:
550434-5G:4548173168975
550434-25G:4548173168968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gustavo Moreno-Martin et al.
Talanta, 224, 121907-121907 (2021-01-01)
Quantification of volatile organoselenium species released by Escherichia coli (E. coli) and Staphylococcus aureus (S. aureus), after their growth in the presence of 1 and 2 mg Se·L-1 as both selenite and chitosan-modified selenium nanoparticles (Ch-SeNPs), was achieved by the application
Fernando Gabriel Martínez et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 506-506 (2020-07-01)
Selenium (Se) is an essential micronutrient for the majority of living organisms, and it has been identified as selenocysteine in the active site of several selenoproteins such as glutathione peroxidase, thioredoxin reductase, and deiodinases. Se deficiency in humans is associated