Merck
D161101
Sigma-Aldrich
N,N′-ジメチル-1,6-ヘキサンジアミン
98%
別名:
1,6-ビス(メチルアミノ)ヘキサン, N,N′-ジメチル-1,6-ジアミノヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3NH(CH2)6NHCH3
CAS番号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1735385
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
bp
96 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
密度
0.807 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNCCCCCCNC
InChI
1S/C8H20N2/c1-9-7-5-3-4-6-8-10-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3
InChI Key
MDKQJOKKKZNQDG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
N,N′-Dimethyl-1,6-hexanediamine (DMHDA) can be used as an organic building block to synthesize:
  • Hydroxyurethane by reacting with propylene carbonate.
  • N,N′-dimethyl, N,N′-di(methacryloxy ethyl)-1,6-hexanediamine (NDMH), a monomer applicable as both a co-initiator and a reactive diluent for dental resins.
  • Degradable poly(amino alcohol ester) polymer by nucleophilic addition with diglycidyl adipate for the potential use in gene transfection vectors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
D161101-10G:
D161101-BULK:
D161101-VAR:
D161101-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Reactivity of secondary amines for the synthesis of non-isocyanate polyurethanes
Camara F, et al.
European Polymer Journal, 55, 17-26 (2014)
Synthesis and photopolymerization of N, N?-dimethyl,-N, N?-di (methacryloxy ethyl)-1, 6-hexanediamine as a polymerizable amine coinitiator for dental restorations
Nie J and Bowman CN
Biomaterials, 23(4), 1221-1226 (2002)
Degradable poly (amino alcohol esters) as potential DNA vectors with low cytotoxicity
J Sangyong, et al.
Biomacromolecules, 4(6), 1759-1762 (2003)