アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4566 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
29-31 °C (lit.)
密度
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(CN)CN
InChI
1S/C5H14N2/c1-5(2,3-6)4-7/h3-4,6-7H2,1-2H3
InChI Key
DDHUNHGZUHZNKB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
rat ... Grin2a(24409)
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
125.6 °F
引火点(℃)
52 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
226920-BULK:
226920-VAR:
226920-50G:
226920-250G:
試験成績書(COA)