Merck
549878
Sigma-Aldrich
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O4S
CAS番号:
分子量:
218.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
129-133 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(OC)nc(n1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4S/c1-12-5-4-6(13-2)9-7(8-5)14(3,10)11/h4H,1-3H3
InChI Key
ITDVJJVNAASTRS-UHFFFAOYSA-N
詳細
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine can be prepared by the oxidation of 2-methylthio-4,6-dimethoxypyrimidine.[1]
アプリケーション
4,6-Dimethoxy-2-(methylsulfonyl)pyrimidine may be used in the microwave assisted preparation of 4,6-dimethoxy-N-methylpyrimidin-2-amine by reacting with methylamine.[2] It may also be used to prepare 2′-pyrimidinecarbonylsulfonanilide derivatives with potent herbicidal activity.[3]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
549878-25G:
549878-BULK:
549878-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tunable push-pull interactions in 5-nitrosopyrimidines.
Procha'zkova' E, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(9), 3780-3789 (2016)
Synthesis and herbicidal activity of sulfonanilides having a pyrimidinyl-containing group at the 2'-position.
Yoshimura T, et al.
Journal of Pesticide Science, 36(11), 212-220 (2011)
A Facile Synthesis of 4, 6-Dimethoxy-2-methylsulfonylpyrimidine.
Xu D, et al.
Asian Journal of Chemistry, 26(1), 313-313 (2014)