Merck
549746
Sigma-Aldrich
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥67,500
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥67,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5N3O2S
CAS番号:
分子量:
159.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥67,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
168-171 °C (lit.)
官能基
thiourea
SMILES記法
CN1NC(=O)C(=O)NC1=S
InChI
1S/C4H5N3O2S/c1-7-4(10)5-2(8)3(9)6-7/h1H3,(H,6,9)(H,5,8,10)
InChI Key
UMWWHOXOVPIGFD-UHFFFAOYSA-N
詳細
Tetrahydro-2-methyl-3-thioxo-1,2,4-triazine-5,6-dione is an intermediate for synthesizing ceftriaxone.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
549746-VAR:
549746-BULK:
549746-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mio Tange et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 64(3), 207-214 (2016-03-05)
Ceftriaxone sodium preparation for injection is known to form insoluble microparticles with calcium. The purpose of this study was to evaluate the role of an impurity in the ceftriaxone sodium preparation on this incompatibility. Firstly, using HPLC, two impurities were