Merck
549061
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,100
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,100
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4CH2OH
CAS番号:
分子量:
151.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.577 (lit.)
bp
282-283 °C (lit.)
密度
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CN(C)c1cccc(CO)c1
InChI
1S/C9H13NO/c1-10(2)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6,11H,7H2,1-2H3
InChI Key
YTUXZVSDDHCTBZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-(Dimethylamino)benzyl alcohol may be used in the preparation of (3-hydroxymethylphenyl)trimethylammonium iodide by reacting with methyl iodide.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
549061-VAR:
549061-5G:
549061-1G:
549061-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asse Marjasvaara et al.
Journal of mass spectrometry : JMS, 39(10), 1139-1146 (2004-10-07)
Substituted benzyl alcohol was oxidized enzymatically with a laccase-mediator system and the products were investigated as a function of time by nanoelectrospray ionization Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry (nanoESI-FTICRMS). With Trametes versicolor laccase (TVL), the mediator, 2,2',6,6'-tetramethylpiperidine-N-oxyl radical
Haifaa Mokbel et al.
Macromolecular rapid communications, 41(15), e2000289-e2000289 (2020-07-09)
Free radical polymerization upon near-infrared (NIR) light is still the subject of intense research efforts and remains a huge challenge particularly for long wavelengths (>1000 nm). In this study, a NIR sensitizer operating upon long wavelength (1064 nm) is proposed for an