Merck
548723
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4,5-ジクロロイミダゾール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3HBrCl2N2
CAS番号:
分子量:
215.86
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
223 °C (dec.) (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1nc(Br)[nH]c1Cl
InChI
1S/C3HBrCl2N2/c4-3-7-1(5)2(6)8-3/h(H,7,8)
InChI Key
SULQOTGFPPFUMG-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole is a halogenated imidazole derivative that can be prepared via bromination of 4,5-dichloroimidazole using bromine.[1]
アプリケーション
2-Bromo-4,5-dichloroimidazole may be used in the synthesis of 1-methoxymethyl-2-bromo-4,5-dichloroimidazole, which shows potent insecticidal activity.[2] It may also be used to synthesize 2-substituted 4,5-dichloroimidazoles, via a novel approach that avoids the need for N-protection.[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548723-5G:
548723-1G:
548723-BULK:
548723-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of some dihydroxyphenyl 4, 5-dichloroimidazol-2-yl ketones: compounds related to pyoluteorin.
Dirlam JP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 47(11), 2196-2199 (1982)
Insecticidal Activity of Novel Trihaloimidazole Derivatives against a Wild Colony of German Cockroaches (Blattella germanicd).
Tomioka H, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 55(6), 1601-1606 (1991)