Merck
548278
Sigma-Aldrich
N-(3-Aminophenyl)methanesulfonamide
別名:
3-(メチルスルホニルアミノ)アニリン, 3-N-(メチルスルホニル)アミノアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10N2O2S
CAS番号:
分子量:
186.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
117-121 °C (lit.)
SMILES記法
CS(=O)(=O)Nc1cccc(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O2S/c1-12(10,11)9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,8H2,1H3
InChI Key
UQRRCQRFQGOHAI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 生物活性分子および薬理学的活性分子の合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
548278-BULK:
548278-25G:
548278-VAR:
548278-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)