Merck
546992
Sigma-Aldrich
Boc-trans-4-ヒドロキシ-L-プロリノール
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4
CAS番号:
分子量:
217.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D −47°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
81-86 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](O)C[C@H]1CO
InChI
1S/C10H19NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-5-8(13)4-7(11)6-12/h7-8,12-13H,4-6H2,1-3H3/t7-,8+/m0/s1
InChI Key
UFJNFQNQLMGUTQ-JGVFFNPUSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
546992-1G:
546992-BULK:
546992-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.