アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.491 (lit.)
密度
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
thioester
SMILES記法
CC(=O)SCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C8H14O3S/c1-7(9)12-6-4-2-3-5-8(10)11/h2-6H2,1H3,(H,10,11)
InChI Key
PIFIISOIFYMVLS-UHFFFAOYSA-N
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
545554-VAR:
545554-5G:
545554-BULK:
545554-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)