Merck
544515
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メトキシベンゼンスルホニルクロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)SO2Cl
CAS番号:
分子量:
285.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
115-118 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(Br)cc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H6BrClO3S/c1-12-6-3-2-5(8)4-7(6)13(9,10)11/h2-4H,1H3
InChI Key
IXSBNNRUQYYMRM-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride is a benzenesulfonyl chloride derivative.
アプリケーション
5-Bromo-2-methoxybenzenesulfonyl chloride may be used in the preparation of the following 1-bromo-3-heteroarylbenzene derivatives:
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzofuran
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)-1-methylpyrrole
  • 2-(5-bromo-2-methoxyphenyl)benzoxazole
It may also be used to synthesize N-(4-ethylbenzoyl)-2-methoxybenzenesulfonamide
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
544515-VAR:
544515-1G:
544515-BULK:
544515-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of symmetrical and unsymmetrical 1,3-diheteroarylbenzenes through palladium-catalyzed direct arylation of benzene-1,3-disulfonyl dichloride and 3-bromobenzenesulfonyl chlorides.
Idris I, et al.
Tetrahedron, 71(52), 9617-9625 (2015)
Alina Fomovska et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(5), 2666-2682 (2012-02-23)
Toxoplasma gondii is a protozoan parasite that can damage the human brain and eyes. There are no curative medicines. Herein, we describe our discovery of N-benzoyl-2-hydroxybenzamides as a class of compounds effective in the low nanomolar range against T. gondii