Merck
544507
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
225.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
32-36 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Br)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3H
InChI Key
OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene is an aryl halide.
アプリケーション
2-Bromo-1,4-dichlorobenzene may be used in the synthesis of:
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene
  • 1,4-dichloro-2-[(E)-2-(3-chlorophenyl)ethenyl]benzene
  • 2,3-dibromo-1,4-dichlorobenzene
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544507-5G:
544507-25G:
544507-BULK:
544507-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mizoroki?Heck Reactions Catalyzed by Dichloro{bis[1?(dicyclohexylphosphanyl) piperidine]} palladium: Palladium Nanoparticle Formation Promoted by (Water?Induced) Ligand Degradation.
Oberholzer M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 354(4), 627-641 (2012)
Efficient and Complementary Methods Offering Access to Synthetically Valuable 1, 2-Dibromobenzenes.
Diemer V, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2011(2), 327-340 (2011)