Merck
544493
Sigma-Aldrich
1-ブロモ-2,4-ジクロロベンゼン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3Cl2
CAS番号:
分子量:
225.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
26-30 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc(Br)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9/h1-3H
InChI Key
ISHYFWKKWKXXPL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
1-Bromo-2,4-dichlorobenzene is an aryl halide. It can be distinguished from the other bromodichlorobenzene isomers using IR and Raman spectral data. It can undergo Suzuki–Miyaura cross-coupling reaction with arylboronic acids in the presence of different Suzuki catalysts.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F - closed cup
引火点(℃)
98 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544493-BULK:
544493-VAR:
544493-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jeanne L Bolliger et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(13), 4075-4081 (2010-02-27)
Dichloro-bis(aminophosphine) complexes are stable depot forms of palladium nanoparticles and have proved to be excellent Suzuki-Miyaura catalysts. Simple modifications of the ligand (and/or the addition of water to the reaction mixture) have allowed their formation to be controlled. Dichlorobis[1-(dicyclohexylphosphanyl)piperidine]palladium (3)
The 1,3-Diaminobenzene-Derived Aminophosphine Palladium Pincer Complex {C6H3[NHP(piperidinyl)2]2Pd(Cl)}-A Highly Active Suzuki-Miyaura Catalyst with Excellent Functional Group Tolerance.
Bolliger JL and Frech CM.
Advanced Synthesis & Catalysis, 352(6), 1075-1080 (2010)