アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.595 (lit.)
bp
256-257 °C (lit.)
密度
1.697 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1cc(c(Cl)s1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4HCl3O2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H
InChI Key
JJKSHSHZJOWSEC-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- 1-[(2,5-dichloro-3-thienyl)sulfonyl]-N-(6-nitro-1,3-benzothiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide[1]
- 6-chloro-3-isopropylamino-4H-thieno[2,3-e]-1,2,4-thiadiazine 1,1-dioxide
- 6-fluoro-3-methyl-4-(2,5-dichlorothiophene-3-sulfonyl)-3,4-dihydroquinoxalin-2-(1H)-one
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
544280-BULK:
544280-5G:
544280-VAR:
544280-1G:
アクティブなフィルタ