Merck
542768
Sigma-Aldrich
2,5-ジクロロチオフェン-3-スルホンアミド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H3Cl2NO2S2
CAS番号:
分子量:
232.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
131-135 °C (lit.)
SMILES記法
NS(=O)(=O)c1cc(Cl)sc1Cl
InChI
1S/C4H3Cl2NO2S2/c5-3-1-2(4(6)10-3)11(7,8)9/h1H,(H2,7,8,9)
InChI Key
BUQKISCVZMIFEF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542768-1G:
542768-VAR:
542768-BULK:
542768-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zuhal Alım et al.
Pharmacological reports : PR, 72(6), 1738-1748 (2020-08-05)
Thiophene(s) are an important group in therapeutic applications, and sulfonamides are the most important class of carbonic anhydrase (CA) inhibitors. In this study, inhibition effects of some thiophene-based sulfonamides on human erythrocytes carbonic anhydrase I and II isoenzymes (hCA-I and