Merck
542644
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-5-メトキシベンズアルデヒド
97%
別名:
6-フルオロ-m-アニスアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.532 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
密度
1.237 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-7-2-3-8(9)6(4-7)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
DKIQXHIAEMGZGO-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde can be prepared starting from 2-amino-5-methoxytoluene.[1]
アプリケーション
2-Fluoro-5-methoxybenzaldehyde may be used in the synthesis of:
  • 5,10,15,20-tetrakis(2-fluoro-5-methoxyphenyl)porphyrin[1]
  • aryl(2-fluoro-5-methoxyphenyl)methanones[2]
  • 5′-methoxy-4-nitro-2,2′,5-trifluorobenzophenone[3]
  • 2-(2-fluoro-5-methoxybenzylidene)-1-(5-bromo-2-morpholinopyrimidin-4-yl) hydrazine[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
226.4 °F - closed cup
引火点(℃)
108 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
542644-VAR-A:
542644-BULK-A:
542644-5G-A:
542644-1G-A:
542644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yumiko Suzuki et al.
The Journal of organic chemistry, 76(10), 3960-3967 (2011-04-08)
The total synthesis of atroviridin has been accomplished by a linear route involving the N-heterocyclic carbene (NHC)-catalyzed aroylation of the fluorobenzene derivative, Claisen cyclization of the O-propargylated benzophenones, and intramolecular 1,4-addition of the quinone intermediates. The result provides a viable
Steric effects on atropisomerism in tetraarylporphyrins.
Crossley MJ, et al.
Journal of the American Chemical Society, 109(2), 341-348 (1987)
Synthesis of new 1, 2, 4-triazole derivatives and their anticorrosion properties on mild steel in hydrochloric acid medium.
Gurudatt DM, et al.
Journal of Molecular Liquids, 211, 275-287 (2015)
A new synthesis of benzo [b] thiophenes utilizing an interrupted Pummerer reaction.
Kobayashi K, et al.
Tetrahedron, 65(12), 2430-2435 (2009)