Merck
542474
Sigma-Aldrich
4-イソプロポキシフェニルボロン酸
別名:
4-(1-Methylethoxy)phenylboronic acid, 4-Isopropoxybenzeneboronic acid, 4-Isopropyloxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4OCH(CH3)2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
180.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
SMILES記法
CC(C)Oc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO3/c1-7(2)13-9-5-3-8(4-6-9)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChI Key
CJUHQADBFQRIMC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水物を含有します。
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 光線力学的治療に用いるin vitroで光細胞毒性をもつ糖ポルフィリンの、マイクロ波によるクリックケミストリー合成
  • パラジウム触媒による酸化的クロスカップリング反応
  • ルテニウム触媒による水素化反応
  • 立体選択的なロジウム触媒によるアリール化
  • 酢酸パラジウム触媒によるCグリコシド化
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542474-VAR:
542474-10G:
542474-1G:
542474-BULK:
試験成績書(COA)