Merck
542083
Sigma-Aldrich
酢酸ランタン(III) 水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
Lanthanum triacetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
La(CH3CO2)3 · xH2O
CAS番号:
分子量:
316.04 (anhydrous basis)
Beilstein:
3693604
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
反応適合性
core: lanthanum
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[La](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.La.H2O/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI Key
YRKCZRMEPGLHRN-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
542083-BULK:
542083-25G:
542083-5G:
542083-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)