Merck
540633
Sigma-Aldrich
2′-ブロモアセトアニリド
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H4Br
CAS番号:
分子量:
214.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
96.5-100.5 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H8BrNO/c1-6(11)10-8-5-3-2-4-7(8)9/h2-5H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
VOBKUOHHOWQHFZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
2′-ブロモアセトアニリドは、アニリンからブロモアセチル化により合成できます。[1]2-ブロモアセトアニリドは、酢酸の存在下で臭素化すると、2,4′-ジブロモアセトアニリドが得られます。[2]
アプリケーション
2′-ブロモアセトアニリド(2-ブロモアセトアニリド)は、次の合成に使用できます。
  • 2-ヨードフェニルメチルホスフィン酸[3]
  • 置換ビアリールアセトアミド化合物[4]
  • ベンゾイソオキサゾロ[2,3-a]ピリジニウムテトラフルオロボレート[5]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
540633-25G:
540633-VAR:
540633-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and molecular structure of 1, 3-dihydro-1-hydroxy-3-methyl-1, 2, 3-benziodoxaphosphole 3-oxide.
Balthazor TM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 43(23), 4538-4540 (2978)
Palladium-catalyzed direct arylation of pyridine N-oxide with 2-bromoacetanilides. Synthesis of benzisoxazolo [2, 3-a] pyridinium tetrafluoroborates.
Myers JT and Hanna JM.
Tetrahedron Letters, 53(2), 612-615 (2012)
W C Peter Tsang et al.
The Journal of organic chemistry, 73(19), 7603-7610 (2008-09-03)
The development of a new method for the assembly of unsymmetrical carbazoles is reported. The strategy involves the selective intramolecular functionalization of an arene C-H bond and the formation of a new arene C-N bond. The substitution pattern of the
Synthesis of chelating compounds to be used as potential bone seekers.
G Shtacher et al.
Journal of medicinal chemistry, 9(2), 197-203 (1966-03-01)
Extension of the Smiles rearrangement. Displacement of an aromatic amide group by an amine nitrogen.
Gilman NW, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 38(2), 373-377 (1973)