Merck
539856
Sigma-Aldrich
5-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2NC6H4C6H7(O)2
CAS番号:
分子量:
231.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
191-196 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)c1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C14H17NO2/c1-15(2)12-5-3-10(4-6-12)11-7-13(16)9-14(17)8-11/h3-6,11H,7-9H2,1-2H3
InChI Key
WANNTJAQMZXABU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
539856-5G:
539856-BULK:
539856-1G:
539856-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)