Merck
53928
Sigma-Aldrich
4-ヒドラゾノメチル-1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチル-3-イミダゾリン-3-オキシド
≥95.0% (NT)
別名:
1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチル-3-イミダゾリン-4-カルボキシアルデヒドヒドラゾン-3-オキシド, 2,5-ジヒドロ-1-ヒドロキシ-2,2,5,5-テトラメチルイミダゾール-4-カルボキシアルデヒドヒドラゾン3-オキシド, HHTI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N4O2
CAS番号:
分子量:
200.24
Beilstein:
6862527
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0% (NT)
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)N(O)C(C)(C)[N+]([O-])=C1\C=N\N
InChI
1S/C8H16N4O2/c1-7(2)6(5-10-9)11(13)8(3,4)12(7)14/h5,14H,9H2,1-4H3/b10-5+
InChI Key
RECWZGQVKLHOJZ-BJMVGYQFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Hydrazonomethyl-1-hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-3-imidazoline-3-oxide (HHTIO) is a hydroxylamine compound.[1]
その他情報
安定なニトロキシドラジカル生成のESR分光法でのプロ-ブ[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53928-VAR:
53928-100MG:
53928-BULK:
53928-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Matsuo et al.
Free radical biology & medicine, 25(8), 929-935 (1998-12-05)
In areas where hepatitis B virus (HBV) is prevalent, HBV carriers negative for hepatitis B surface antigen (HbsAg) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) have been reported. Moreover, even after screening donor blood for HbsAg and hepatitis B core antibody (HBcAb)