Merck
538957
Sigma-Aldrich
トリス(ベンゾイルアセトナト) モノ(フェナントロリン)ユウロピウム(III)
別名:
Tris(benzoylacetonato)mono(phenanthroline)europium(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H35EuN2O6
CAS番号:
分子量:
815.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
反応適合性
reagent type: catalyst
core: europium
mp
179-186 °C (lit.)
λmax
612 nm
SMILES記法
c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23.C\C(O[Eu](O\C(C)=C\C(=O)c4ccccc4)O\C(C)=C\C(=O)c5ccccc5)=C\C(=O)c6ccccc6
InChI
1S/C12H8N2.3C10H10O2.Eu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;3*1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h1-8H;3*2-7,11H,1H3;/q;;;;+3/p-3/b;3*8-7+;
InChI Key
CYANOTPYWCTXGU-PRTBJVMOSA-K
詳細
発光金属錯体。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
538957-BULK:
538957-VAR:
538957-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Organic Semiconductor Laser Materials
九州大学 安達先生に有機半導体レーザー材料についてレビューしていただきました。有機ELデバイスが実用化を迎え、その技術を発展させた次世代デバイスとして有機半導体レーザーダイオードの実現が期待されています。