Merck
538752
Sigma-Aldrich
4-Fluorophenyl ether
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(FC6H4)2O
CAS番号:
分子量:
206.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.537 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
1.23 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8F2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI Key
UUKHFGSOCZLVJO-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)