Merck
537519
Sigma-Aldrich
酢酸2-ブトキシエチル
99%
別名:
1-アセトキシ-2-ブトキシエタン, BCA, エチレングリコールモノブチルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COOCH2CH2O(CH2)3CH3
CAS番号:
分子量:
160.21
Beilstein:
1756960
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
蒸気密度
5.5 (vs air)
蒸気圧
0.29 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99%
自己発火温度
644 °F
expl. lim.
0.88 %, 33 °F
8.54 %, 135 °F
不純物
≤0.050% water
water
屈折率
n20/D 1.413 (lit.)
bp
192 °C (lit.)
mp
-63 °C (lit.)
密度
0.942 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
537519-18L:
537519-VAR:
537519-20L:
537519-1L:
537519-4L:
537519-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)