Merck
537241
Sigma-Aldrich
4-クロロ-3-フルオロベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(F)CHO
CAS番号:
分子量:
158.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
46-49 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(C=O)ccc1Cl
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-4H
InChI Key
AZMDWRPTDCIFRD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.1 °F - closed cup
引火点(℃)
96.7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
537241-BULK:
537241-5G:
537241-1G:
537241-VAR:
試験成績書(COA)