Merck
536245
Sigma-Aldrich
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H14O5
CAS番号:
分子量:
214.22
Beilstein:
5338165
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
光学活性
[α]20/D −10°, c = 1 in methanol
mp
102-105 °C (lit.)
SMILES記法
OC1OC(=O)[C@@H]2OC3(CCCCC3)O[C@H]12
InChI
1S/C10H14O5/c11-8-6-7(9(12)13-8)15-10(14-6)4-2-1-3-5-10/h6-8,11H,1-5H2/t6-,7+,8?/m0/s1
InChI Key
GHGRKHAVPBZSIH-KJFJCRTCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(+)-2,3-Cyclohexylidene-L-erythruronic acid can be used as a starting material to prepare (2R,3S)-1,4-bis(diphenylphosphino)butane-2,3-diol ligand, which is further used to synthesize Rh(I) based catalyst for the hydrogenation of olefins.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536245-1G:
536245-BULK:
536245-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cooperative attractive interactions in asymmetric hydrogenations with dihydroxydiphosphine Rh (I) catalysts-a competition study
Holz J, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 603(1), 61-68 (2000)