Merck
535605
Sigma-Aldrich
6-Nitrobenzoxazole-2(3H)-one
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H4N2O4
CAS番号:
分子量:
180.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
248-252 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C7H4N2O4/c10-7-8-5-2-1-4(9(11)12)3-6(5)13-7/h1-3H,(H,8,10)
InChI Key
JGYJZHYTADCWIK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535605-VAR:
535605-1G:
535605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)