Merck
535508
Sigma-Aldrich
2-Chloromethyl-4-methoxy-3,5-dimethylpyridine hydrochloride
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,400
25 G
¥4,760
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,400
25 G
¥4,760
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12ClNO · HCl
CAS番号:
分子量:
222.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
128-131 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
Cl[H].COc1c(C)cnc(CCl)c1C
InChI
1S/C9H12ClNO.ClH/c1-6-5-11-8(4-10)7(2)9(6)12-3;/h5H,4H2,1-3H3;1H
InChI Key
LCJDHJOUOJSJGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
535508-25G:
535508-5G:
535508-VAR:
535508-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nan Li et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 41, 159-167 (2017-02-22)
The in vitro EpiSkin™ test method was validated in 2007 by the European Union Reference Laboratory for alternatives to animal testing (EURL ECVAM) as a full replacement method for the Draize acute skin irritation test and adopted in the OECD