Merck
535400
Sigma-Aldrich
6-Chloroacetyl-2-benzoxazolinone
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6ClNO3
CAS番号:
分子量:
211.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
270-274 °C (lit.)
SMILES記法
ClCC(=O)c1ccc2NC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6ClNO3/c10-4-7(12)5-1-2-6-8(3-5)14-9(13)11-6/h1-3H,4H2,(H,11,13)
InChI Key
KOOWFDRPKXUCRF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
535400-1G:
535400-VAR:
535400-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)