Merck
534552
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-1-hexanol
97%
別名:
D-Norleucinol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3CH(NH2)CH2OH
CAS番号:
分子量:
117.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −14°, c = 1 in chloroform
bp
216-218 °C (lit.)
mp
40-44 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[C@@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-2-3-4-6(7)5-8/h6,8H,2-5,7H2,1H3/t6-/m1/s1
InChI Key
DPEOTCPCYHSVTC-ZCFIWIBFSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
211.0 °F
引火点(℃)
99.44 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
534552-1G:
534552-BULK:
534552-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Quinquevalent phosphorus acids
Allen DW and Tebby JC
Organophosphorus Chemistry (2000)
5-endo-trig Cyclisations in heterocycle synthesis: enantiospecific synthesis of (+)-monomorine I
Berry M, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 22, 2141-2142 (1997)