Merck
533785
Sigma-Aldrich
Diphenylacetylene-d10
98 atom % D, 99% (CP)
別名:
Tolan-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5C≡CC6D5
CAS番号:
分子量:
188.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
bp
170 °C/19 mmHg (lit.)
mp
58-60 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
electronics
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C#Cc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C14H10/c1-3-7-13(8-4-1)11-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
JRXXLCKWQFKACW-LHNTUAQVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)