Merck
533661
Sigma-Aldrich
2,4-ジクロロアニソール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3OCH3
CAS番号:
分子量:
177.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.561 (lit.)
mp
24-27 °C (lit.)
密度
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C7H6Cl2O/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
InChI Key
CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
533661-100G:
533661-VAR:
533661-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Identification of 2,4-dichloroanisole and 2,4-dichlorophenol as soil degradation products of ring-labelled [14C]2,4-D.
A E Smith
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 34(2), 150-157 (1985-02-01)