Merck
532754
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-フルオロベンゾニトリル
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
200.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
92-95 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1ccc(Br)c(c1)C#N
InChI
1S/C7H3BrFN/c8-7-2-1-6(9)3-5(7)4-10/h1-3H
InChI Key
MDHNVHCZDCSTMS-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile can be prepared from 3-fluorobenzonitrile vial bromination using 1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin (DBDMH).. It undergoes palladium-catalyzed Suzuki coupling with boronic acid derivative to form corresponding biaryl.
アプリケーション
2-Bromo-5-fluorobenzonitrile may be used in the preparation of 5-chloro-4,2?-difluorobiphenyl-2-carbonitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
532754-VAR:
532754-25G:4548173166896
532754-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Facile synthesis of 2-bromo-3-fluorobenzonitrile: An application and study of the halodeboronation of aryl boronic acids.
Szumigala RH, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 69(2), 566-569 (2004)
Large-scale applications of transition metal-catalyzed couplings for the synthesis of pharmaceuticals.
Magano J and Dunetz JR.
Chemical Reviews, 111(3), 2177-2250 (2011)
The Expedient Synthesis of 4, 2'-Difluoro-5'-(7-trifluoromethyl-imidazo [1,2-a] pyrimidin-3-yl) biphenyl-2-carbonitrile, a GABA ?2/3 Agonist.
Cameron M, et al.
Organic Process Research & Development, 10(3), 398-402 (2006)