Merck
530824
Sigma-Aldrich
2-Benzylphenyl isocyanate
97%
別名:
2′-Benzylphenyl isocyanate, 2′-Isocyanatodiphenylmethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2C6H4NCO
CAS番号:
分子量:
209.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.591 (lit.)
bp
309 °C (lit.)
密度
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C=Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C14H11NO/c16-11-15-14-9-5-4-8-13(14)10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9H,10H2
InChI Key
GLYMYAJKKMZFQT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
530824-VAR:
530824-BULK:
530824-5G:
530824-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)