Merck
556459
Sigma-Aldrich
ポリアニリン(エメラルジン塩基)
Polyaniline (emeraldine base)
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
average Mw ~5,000
別名:
エメラルジン塩基ポリアニリン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,800
25 G
¥58,000
¥21,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,800
25 G
¥58,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,800
出荷可能日2025年4月17日詳細
バルクの問い合わせ
分子量
average Mw ~5,000
溶解性
m-cresol: soluble
DMAC: soluble
DMF: soluble
DMSO: soluble
NMP: soluble
λmax
~325 nm
SMILES記法
Brc1nn[nH]c1C.Cl
InChI
1S/C3H4BrN3.ClH/c1-2-3(4)6-7-5-2;/h1H3,(H,5,6,7);1H
InChI Key
LYCWKZFKTMHXQA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
エメラルジン塩基ポリアニリンの磁化率が報告されました。[1]
ポリアニリン(エメラルジン塩基)(PANI)は、窒素置換誘導体を含む環構造の内在性導電性ポリマーです。エメラルジンタイプの酸化状態を塩基中に有しています。この化合物は、エメラルジン塩と水酸化アンモニウムの脱プロトン化により調製されます。主に電気化学デバイス研究で用いられます。[2][3][4][5][6]
アプリケーション
PANIは、半導電性用途に使用できる共役系を形成します。保護コーティング、有機エレクトロニクス用の正孔輸送層、および化学センシングなど他のさまざまな用途に使用できます。[7][8][9]
エメラルジン塩基ポリアニリンは鋼および鉄の防食処理用下塗り剤として使用できる可能性があります。[10] 高分子LEDにおける正孔輸送層として使用できる可能性があります。[8]
特徴および利点
非ド-プ型の導電性ポリマ-(非導電性)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
556459-BULK:
556459-25G:
556459-5G:
556459-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study
Fahlman M, et al.
Synt. Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
A magnetic susceptibility study of emeraldine base polyaniline`
Kahol PK, et al.
Synt. Metals, 140(2-3), 261-267 (2004)
Suitability of emeraldine base polyaniline-PVA composite film for carbon dioxide sensing.
Irimia-Vladu M and Fergus JW
Synthetic Metals, 156(21-24), 1401-1407 (2006)
Corrosion protection of iron/steel by emeraldine base polyaniline: an X-ray photoelectron spectroscopy study.
Fahlman M, et al.
Synthetic Metals, 85(1-3), 1323-1326 (1997)
Application of polyaniline (emeraldine base, EB) in polymer light-emitting devices.
Wang HL, et al.
Synthetic Metals, 78(1), 33-37 (1996)
資料
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.
自己修復性のある柔軟な電子材料は、コスト削減と電子廃棄物削減の可能性をもたらします。
関連コンテンツ
2000年ノーベル化学賞に輝いて注目を浴び、今や様々な製品に応用される導電性高分子について、その開発経緯、科学教育への展開を視野に入れた解説と、実際の実験教室例を紹介しています。
質問
レビュー
1のうち1の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. 1件の評価のみのレビュー