Merck
529214
Sigma-Aldrich
2-フルオロ-4-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3CC6H3(F)CHO
CAS番号:
分子量:
192.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
密度
1.41 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Fc1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F4O/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-4H
InChI Key
KFEHNXLFIGPWNB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used in the synthesis of methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)benzo[b]thiophene-2-carboxylate.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
529214-1G:
529214-VAR:
529214-5G:
529214-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 548-548 (2014)
Mark C Bagley et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(24), 6814-6824 (2015-05-28)
Microwave irradiation of 2-halobenzonitriles and methyl thioglycolate in the presence of triethylamine in DMSO at 130 °C provides rapid access to 3-aminobenzo[b]thiophenes in 58-96% yield. This transformation has been applied in the synthesis of the thieno[2,3-b]pyridine core motif of LIMK1
Yao Zong et al.
Journal of fluorine chemistry, 203, 193-199 (2018-01-10)
Combretastatin A-1 (CA-1) and combretastatin A-4 (CA-4) isolated from the African bush willow