Merck
528196
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥31,900
¥31,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥31,900
About This Item
化学式:
FC6H3(SH)CO2H
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥31,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
137-142 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1cc(F)ccc1S
InChI
1S/C7H5FO2S/c8-4-1-2-6(11)5(3-4)7(9)10/h1-3,11H,(H,9,10)
InChI Key
WSOZOINWBSJTER-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-Fluoro-2-mercaptobenzoic acid (5-fluoro-2-sulfanylbenzoic acid) is an aryl fluorinated building block.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
528196-BULK:
528196-VAR:
528196-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)