Merck
527823
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethylbenzonitrile
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2CN
CAS番号:
分子量:
145.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
57-61 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(C)c(cc1C)C#N
InChI
1S/C10H11N/c1-7-4-9(3)10(6-11)5-8(7)2/h4-5H,1-3H3
InChI Key
VTCFOBGVVUVYHP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2,4,5-Trimethylbenzonitrile may be used as a probe to locate the Co2+ and dimers [Co-O-Co]2+ in the Co-Na-MOR and Co-H-MOR (MOR = a zeolite].[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
527823-1G:4548173166445
527823-VAR:
527823-BULK:
527823-5G:4548173166452
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Location of Isolated Co2+ and [Co- O- Co]2+ in Co-MOR as Investigated by Means of FTIR with Acetonitrile and 2, 4, 5-Trimethylbenzonitrile as Probe Molecules.
Pietrogiacomi D, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 114(41), 17812-17818 (2010)