Merck
527076
Sigma-Aldrich
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium triflate
別名:
(4-tert-Butylphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23F3O3S2
CAS番号:
分子量:
468.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
114-117 °C (lit.)
λmax
238 nm
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C22H23S.CHF3O3S/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)23(19-10-6-4-7-11-19)20-12-8-5-9-13-20;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-17H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI Key
RLAWXWSZTKMPQQ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
光カチオン重合開始剤。光酸発生剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
527076-1G:
527076-BULK:
527076-5G:
527076-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)