Merck
526541
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2CH2OH
CAS番号:
分子量:
162.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
201-204 °C (lit.)
密度
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCc1cc(F)c(F)cc1F
InChI
1S/C7H5F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-2,11H,3H2
InChI Key
NRXZCCOHXZFHBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4,5-Trifluorobenzyl alcohol is an aryl fluorinated building block. It is also referred to as (2,4,5-trifluorophenyl)methanol [IUPAC name].
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
526541-5G:
526541-BULK:
526541-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)