Merck
524549
Sigma-Aldrich
JandaJel-Cl
100-200 mesh, extent of labeling: 0.8-1.2 mmol/g Cl loading, 2 % cross-linked
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品種目
JandaJel
クロスリンク
2 % cross-linked
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.8-1.2 mmol/g Cl loading
粒径
100-200 mesh
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524549-BULK:
524549-5G:
524549-50G:
524549-1G:
524549-100G:
524549-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)