Merck
524328
Sigma-Aldrich
5-Iodosalicylaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥10,200
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥10,200
About This Item
化学式:
lC6H3(OH)CHO
CAS番号:
分子量:
248.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,200
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
98-100 °C (lit.)
官能基
aldehyde
iodo
SMILES記法
Oc1ccc(I)cc1C=O
InChI
1S/C7H5IO2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-4,10H
InChI Key
PDFVIWFKGYODKD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-Iodosalicylaldehyde is a salicylaldehyde derivative.
アプリケーション
5-Iodosalicylaldehyde may be used to synthesize:
  • 5-formylsalicylaldehyde[1]
  • 5-ortho-carboranylsalicylaldehyde[2]
  • new salen (N,N′-Bis(salicylidene)ethylenediamine) ligands that are tethered to a p-acylthio(phenylacetylene)n linker[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524328-VAR:
524328-BULK:
524328-1G:4548173989259
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 5-ortho-Carboranylsalicylaldehyde and an Indolinospirobenzopyran.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 39(22), 4069-4078 (2009)
An efficient and convenient synthesis of 5-formylsalicylaldehyde.
Lee SH, et al.
Synthetic Communications, 30(6), 1003-1008 (2000)
Synthesis and catalytic properties of p-acylthio (phenylacetylene) n substituted chiral manganese salen complexes.
Nielsen M and Gothelf KV.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 19 (2001)