Merck
523569
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-クロロフェニル)ビニルボロン酸
≥95%
別名:
trans-2-(4-クロロフェニル)エテニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H4CH=CHB(OH)2
CAS番号:
分子量:
182.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
165 °C (dec.) (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C8H8BClO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
InChI Key
HWSDRAPTZRYXHN-AATRIKPKSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • ビアリールケトンならびにフタリド類の合成
  • トリフルオロメチル化
  • 不斉Michael付加によるクロマンの調製
  • ビニル窒素含有ヘテロ芳香族化合物のコバルト触媒カップリング
  • o-ヒドロキシ桂皮アルデヒドによる1,2-付加反応と1,4-付加反応
  • ペタシス反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
523569-1G:
523569-10G:
523569-VAR:
523569-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)