安全性情報
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
別名:
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OCH3)2
CAS番号:
分子量:
90.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
208-589-8
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気圧
200 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥96.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
63-65 °C/1013 hPa
mp
-113 °C
転移温度
flash point -17 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C(OC)C)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
InChI Key
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-17 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体