Merck
523100
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde
96%
別名:
5-Fluoro-o-anisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)CHO
CAS番号:
分子量:
154.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
mp
41-46 °C (lit.)
官能基
aldehyde
fluoro
SMILES記法
COc1ccc(F)cc1C=O
InChI
1S/C8H7FO2/c1-11-8-3-2-7(9)4-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI Key
CRLDWFVRQNUUSZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde is an aryl fluorinated building block.
アプリケーション
5-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde may be used in the synthesis of 5-(5-fluoro-2-methoxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione.[1]
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
523100-1G:
523100-5G:
523100-BULK:
523100-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Czopek et al.
Archiv der Pharmazie, 346(2), 98-109 (2013-01-05)
A computer aided ligand design study of imidazolidine-2,4-dione derivatives was conducted in order to obtain compounds with dual 5-HT(1A) receptor and serotonin transporter (SERT) affinity. According to molecular modeling results, series of Mannich bases were chosen and synthesized. Investigated compounds