Merck
522465
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO2
CAS番号:
分子量:
167.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
mp
56.5-60.5 °C (lit.)
SMILES記法
COc1c(C)cnc(CO)c1C
InChI
1S/C9H13NO2/c1-6-4-10-8(5-11)7(2)9(6)12-3/h4,11H,5H2,1-3H3
InChI Key
PSEPRWKZZJWRCB-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Methoxy-3,5-dimethyl-2-pyridinemethanol is a pyridine derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
522465-5G:
522465-BULK:
522465-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)